Acide (4-tolyloxy)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Acide (4-méthylphénoxy)acétique
TCIAM2729-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAM2729-5G TCIAM2729-25G
Acide (4-tolyloxy)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (4-tolyloxy)acétique
Formule: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014365
Numéro CAS: 940-64-7
EINECS: 213-374-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité