Tétrafluoroborate de 1-méthyl-3-octylimidazolium ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-3-n-octylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [OMIM] [BF4]
M2732-25G M2732-5G
TCIAM2732-25GEA 116 EUR InStock
TCIAM2732-25G TCIAM2732-5G
Tétrafluoroborate de 1-méthyl-3-octylimidazolium ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Tétrafluoroborate de 1-méthyl-3-octylimidazolium
Formule: C₁₂H₂₃BF₄N₂
MW: 282,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095434
Numéro CAS: 244193-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5d2b6c37f8caadbb8179f07ec3dd74ac85ff177&vid=a5d2b6c37f8caadbb8179f07ec3dd74ac85ff177&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité