4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol, 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
M2739-1G M2739-5G
TCIAM2739-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAM2739-1G TCIAM2739-5G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formule: C₅H₃F₃N₂OS
MW: 196,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00112978
Numéro CAS: 368-54-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb157445810845b28ec63d35b0d0a28ac3fd9eab&vid=d5fc782ed7c8cf00fc6626aebc412c985720d909&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 245.0 to 249.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité