4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2740-1G M2740-5G
TCIAM2740-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAM2740-1G TCIAM2740-5G
4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether ≥98.0% (par GC)
4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Point d'ébullition: 236°C
Numéro MDL: MFCD00052928
Numéro CAS: 54916-28-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4a8e3cefc8ddab1a4211d7e2e6e26cd51098cc7&vid=b4a8e3cefc8ddab1a4211d7e2e6e26cd51098cc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité