4-Methylphenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Phe(4-Me)-OH, H-p-Me-Phe-OH, 4-Methyl-L-phenylalanine
M2743-1G M2743-5G
TCIAM2743-1GEA 66 EUR InStock
TCIAM2743-1G TCIAM2743-5G
4-Methylphenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Methylphenylalanine
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,219 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038575
Numéro CAS: 1991-87-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -11.0 deg (C=1,1mol/L HCl)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité