Methyl-3-methylpicolinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-Methylpicolinate, Methyl 3-Methylpyridine-2-carboxylate, Methyl 3-methylpicolinate, 3-Methylpyridine-2-carboxylic acid methyll ester, 3-Methylpicolinic acid methyll ester
M2746-1G M2746-5G
TCIAM2746-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAM2746-1G TCIAM2746-5G
Methyl-3-methylpicolinate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-methylpicolinate
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,1600 g/mol
Point d'ébullition: 73°C
Numéro MDL: MFCD03789583
Numéro CAS: 59718-84-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité