Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2750-200MG M2750-1G
TCIAM2750-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAM2750-200MG TCIAM2750-1G
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate
Formule: C₈H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00643821
Numéro CAS: 56026-36-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a23f71dd00c18624bc2bd6606bebb8bd2202463f&vid=a23f71dd00c18624bc2bd6606bebb8bd2202463f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité