2,5-Dichloronicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2752-200MG M2752-1G
TCIAM2752-200MGEA 24.2 EUR InStock
TCIAM2752-200MG TCIAM2752-1G
2,5-Dichloronicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2,5-Dichloronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Numéro MDL: MFCD03844857
Numéro CAS: 67754-03-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc27d9bd232b8e24be9f7867aaae33964118c73b&vid=fc27d9bd232b8e24be9f7867aaae33964118c73b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité