4-(alpha-Methylbenzyl)resorcinol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(α-Methylbenzyl)resorcinol, 4-(1-Phenylethyl)resorcinol, 4-(1-Phenylethyl)benzene-1,3-diol, 4-(1-Phenylethyl)resorcino
M2754-1G M2754-5G
TCIAM2754-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAM2754-1G TCIAM2754-5G
4-(alpha-Methylbenzyl)resorcinol ≥98.0% (par GC)
4-(alpha-Methylbenzyl)resorcinol
Formule: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Point d'ébullition: 244°C
Numéro MDL: MFCD21648466
Numéro CAS: 85-27-8
EINECS: 480-070-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité