1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Meclizine dihydrochloride
M2755-5G M2755-25G
TCIAM2755-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAM2755-5G TCIAM2755-25G
1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride
Formule: C₂₅H₂₉Cl₃N₂
MW: 463,87 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058199
Numéro CAS: 1104-22-9
EINECS: 214-164-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité