Mizolastine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M2756-1G M2756-5G
TCIAM2756-1GEA 137 EUR InStock
TCIAM2756-1G TCIAM2756-5G
Mizolastine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Mizolastine
Formule: C₂₄H₂₅FN₆O
MW: 432,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD23140913
Numéro CAS: 108612-45-9
Merck Index: 14,06221
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité