2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2760-1G M2760-5G
TCIAM2760-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAM2760-1G TCIAM2760-5G
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₇N₃O₂
Numéro MDL: MFCD19443280
Numéro CAS: 739364-95-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e68a3cd6b579b33cd83b23e2cf81a1b76b3f6f2&vid=1e68a3cd6b579b33cd83b23e2cf81a1b76b3f6f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité