6-Methylchromone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methyl-4H-chromen-4-one
M2764-1G M2764-5G
TCIAM2764-1GEA 33 EUR InStock
TCIAM2764-1G TCIAM2764-5G
6-Methylchromone ≥98.0% (par GC)
6-Methylchromone
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00218598
Numéro CAS: 38445-23-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=795a8b8eaa4bd92be5f2851bef9664ca0a647f7b&vid=795a8b8eaa4bd92be5f2851bef9664ca0a647f7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité