6-Méthylflavone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Methyl-2-phenylchromen-4-one, 6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 6-Methyl-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 6-Methyl-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methyl-2-phenyl-4-benzopyrone
M2766-1G M2766-5G
TCIAM2766-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAM2766-1G TCIAM2766-5G
6-Méthylflavone ≥98.0% (par GC)
6-Méthylflavone
Formule: C₁₆H₁₂O₂
MW: 236,27 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Numéro MDL: MFCD00017461
Numéro CAS: 29976-75-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d213b259065efce187ae28e4ba5013d64f3e184&vid=1d213b259065efce187ae28e4ba5013d64f3e184&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité