α-Toluenesulfonyle fluorure
Fournisseur: Molekula
Danger
13342346-5G 13342346-25G
MOLE13342346-5GEA 0 EUR InStock
MOLE13342346-5G MOLE13342346-25G
α-Toluenesulfonyle fluorure
α-Toluenesulfonyle fluorure
Formule: C₇H₇FO₂S
Point d'ébullition: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007424
Numéro CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité