Methyl-4-ethynylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 4-ethynylbenzoate
M2768-1G M2768-5G
TCIAM2768-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAM2768-1G TCIAM2768-5G
Methyl-4-ethynylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-ethynylbenzoate
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00168820
Numéro CAS: 3034-86-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561fd9c63616bf11b15af35389e449e4fd0e5f3c&vid=561fd9c63616bf11b15af35389e449e4fd0e5f3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité