N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
M2774-1G M2774-5G
TCIAM2774-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM2774-1G TCIAM2774-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD07369717
Numéro CAS: 22864-65-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5470f9f1316b2437313b70b0727b56bfc382801&vid=e5470f9f1316b2437313b70b0727b56bfc382801&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité