1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (E)-2-Benzal-4'-methylacetophenone, (E)-2-Benzylidene-4'-methylacetophenone, (E)-4'-Methylchalcone
M2777-1G M2777-5G
TCIAM2777-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAM2777-1G TCIAM2777-5G
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one ≥98.0% (par GC)
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
Formule: C₁₆H₁₄O
MW: 222,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027612
Numéro CAS: 14802-30-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité