1-Methyl-2-(2-pyridyl)pyridinium iodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-2-(2-pyridyl)pyridinium Iodide
M2778-200MG M2778-1G
TCIAM2778-200MGEA 58.3 EUR InStock
TCIAM2778-200MG TCIAM2778-1G
1-Methyl-2-(2-pyridyl)pyridinium iodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Methyl-2-(2-pyridyl)pyridinium iodide
Formule: C₁₁H₁₁IN₂
MW: 298,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD23700876
Numéro CAS: 77972-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3731faa12788dcfe91d34f541bc6203fc643ca1&vid=c3731faa12788dcfe91d34f541bc6203fc643ca1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité