N-Methyl-N-[(trifluoromethyl)thio]-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
M2782-1G M2782-5G
TCIAM2782-1GEA 192 EUR InStock
TCIAM2782-1G TCIAM2782-5G
N-Methyl-N-[(trifluoromethyl)thio]-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par GC, azote total)
N-Methyl-N-[(trifluoromethyl)thio]-p-toluenesulphonamide
Formule: C₉H₁₀F₃NO₂S₂
MW: 285,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD29763020
Numéro CAS: 1045822-31-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité