Methyl-3,3,3-trifluoropropanate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 3,3,3-Trifluoropropionate, 3,3,3-Trifluoropropionic acid methyll ester
M2783-1G M2783-5G
TCIAM2783-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAM2783-1G TCIAM2783-5G
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3,3,3-trifluoropropanate
Formule: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD02262206
Numéro CAS: 18830-44-9
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6183f852aab534446b8ea7dc50fbae8b2315013a&vid=6183f852aab534446b8ea7dc50fbae8b2315013a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité