1-Methyl-3-phenyl-2-thiourea ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Methyl-3-phenylthiourea
M2786-1G M2786-5G
TCIAM2786-1GEA 66 EUR InStock
TCIAM2786-1G TCIAM2786-5G
1-Methyl-3-phenyl-2-thiourea ≥97.0% (par HPLC, azote total)
1-Methyl-3-phenyl-2-thiourea
Formule: C₈H₁₀N₂S
MW: 166,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022130
Numéro CAS: 2724-69-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=027234f53e539798d72b360aefaa8462dfb8c92b&vid=9beae3d230f2c4717fe1a54bbe5e2bd1556fb40b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité