2-Acetylamino-4-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Methyl-2-pyridyl)acetamide, N-(4-Methylpyridin-2-yl)acetamide, 2-Acetamido-4-picoline, 2-Acetamido-4-methylpyridine
M2787-1G M2787-5G
TCIAM2787-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM2787-1G TCIAM2787-5G
2-Acetylamino-4-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Acetylamino-4-methylpyridine
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,1778 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234432
Numéro CAS: 5327-32-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a571fa2323dddf31df087e875a67d7fe84b70885&vid=a571fa2323dddf31df087e875a67d7fe84b70885&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité