Morpholine-3-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Morpholinone
M2788-5G M2788-25G
TCIAM2788-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAM2788-5G TCIAM2788-25G
Morpholine-3-one ≥98.0% (par GC)
Morpholine-3-one
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,1039 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD00631009
Numéro CAS: 109-11-5
EINECS: 203-647-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a13c075c2e7f2da65125f270700c0cb0b122b74c&vid=a13c075c2e7f2da65125f270700c0cb0b122b74c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité