2-(4-Methoxyphenyl)indole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2789-1G M2789-5G
TCIAM2789-1GEA 124 EUR InStock
TCIAM2789-1G TCIAM2789-5G
2-(4-Methoxyphenyl)indole ≥98.0% (par GC)
2-(4-Methoxyphenyl)indole
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00443483
Numéro CAS: 5784-95-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fed042db64067ffb3543adeb439f64104f5a17d&vid=2fed042db64067ffb3543adeb439f64104f5a17d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 229.0 to 233.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité