3,3'-Methylenebis[1-(2,6-diisopropylphenyl)-3-imidazolium bromide] ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2791-1G M2791-5G
TCIAM2791-1GEA 162 EUR InStock
TCIAM2791-1G TCIAM2791-5G
3,3'-Methylenebis[1-(2,6-diisopropylphenyl)-3-imidazolium bromide] ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,3'-Methylenebis[1-(2,6-diisopropylphenyl)-3-imidazolium bromide]
Formule: C₃₁H₄₂Br₂N₄
MW: 630,51 g/mol
Point de fusion: 277°C
Numéro CAS: 889617-36-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=045aa8639a272e6b223e17a9f7a2ebfa9128fc64&vid=045aa8639a272e6b223e17a9f7a2ebfa9128fc64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité