2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Methyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
M2798-1G M2798-5G
TCIAM2798-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAM2798-1G TCIAM2798-5G
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride ≥98.0% (par GC)
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631684
Numéro CAS: 89976-12-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité