Methyl oxindole-6-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2-Oxoindoline-6-carboxylate, 2-Oxoindoline-6-carboxylic acid methyll ester
M2799-1G M2799-5G
TCIAM2799-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAM2799-1G TCIAM2799-5G
Methyl oxindole-6-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl oxindole-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095196
Numéro CAS: 14192-26-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ae1205a460a2b26c6be6dcd99142be0bfa8c496&vid=7ae1205a460a2b26c6be6dcd99142be0bfa8c496&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité