Methyl (3-bromophenyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Bromophenylacetic acid methyll ester, Methyl 3-Bromophenylacetate, Methyl 2-(3-bromophenyl)acetate
M2804-5G M2804-25G
TCIAM2804-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAM2804-5G TCIAM2804-25G
Methyl (3-bromophenyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Methyl (3-bromophenyl)acetate
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0700 g/mol
Numéro MDL: MFCD06858764
Numéro CAS: 150529-73-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea08fedbb8fa8442d04b636fd9886fea59f6ca3f&vid=ea08fedbb8fa8442d04b636fd9886fea59f6ca3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité