3,4-Diméthoxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl veratrate, 3,4-Dimethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-dimethoxybenzoate
M2805-5G M2805-25G
TCIAM2805-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAM2805-5G TCIAM2805-25G
3,4-Diméthoxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
3,4-Diméthoxybenzoate de méthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 283°C
Numéro MDL: MFCD00008430
Numéro CAS: 2150-38-1
EINECS: 218-424-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a39cb6aa06e67a343487236ef7da782e3b7ebb2a&vid=a39cb6aa06e67a343487236ef7da782e3b7ebb2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité