Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 4-Hydroxy-3,5-Dimethoxybenzoate, Methyl syringate
M2806-5G M2806-25G
TCIAM2806-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM2806-5G TCIAM2806-25G
Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017199
Numéro CAS: 884-35-5
EINECS: 429-050-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55049cc293a9b12740d6ebdba6661cd0a6d30d2e&vid=55049cc293a9b12740d6ebdba6661cd0a6d30d2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité