Mequitazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M2807-100MG M2807-1G
TCIAM2807-100MGEA 20.9 EUR InStock
TCIAM2807-100MG TCIAM2807-1G
Mequitazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Mequitazine
Formule: C₂₀H₂₂N₂S
Numéro MDL: MFCD01706743
Numéro CAS: 29216-28-2
EINECS: 249-521-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36c4bfdee5e779c70c767e80ecbd82753f5f2c22&vid=d384c00eaf532b390e4ae1714e8bb1717331d7ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité