3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Methoxycarbonyl-5-nitrophenylboronic acid, 3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenylboronic acid, (3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenyl)boronic acid
M2808-1G M2808-5G
TCIAM2808-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAM2808-1G TCIAM2808-5G
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96 g/mol
Point de fusion: 224°C
Numéro MDL: MFCD02179469
Numéro CAS: 117342-20-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=626e028585d095e520823f59e7e8f69d7f104e2f&vid=626e028585d095e520823f59e7e8f69d7f104e2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 109.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité