4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-3-methylbenzeneboronic acid
M2809-1G M2809-5G
TCIAM2809-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAM2809-1G TCIAM2809-5G
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179464
Numéro CAS: 175883-62-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16facab24d87c3adfc32c074ab3d35993c141548&vid=16facab24d87c3adfc32c074ab3d35993c141548&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 112.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité