Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 5-amino-2-chlorobenzoate
M2812-1G M2812-5G
TCIAM2812-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAM2812-1G TCIAM2812-5G
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6100 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07800315
Numéro CAS: 42122-75-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da171a6b991185d17400e8e04272c6f3a4c9e215&vid=da171a6b991185d17400e8e04272c6f3a4c9e215&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité