Acide trans-2-méthyl-2-penténoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (E)-2-Methylpent-2-enoic acid
M2814-5G M2814-25G
TCIAM2814-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM2814-5G TCIAM2814-25G
Acide trans-2-méthyl-2-penténoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide trans-2-méthyl-2-penténoïque
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00002655
Numéro CAS: 16957-70-3
EINECS: 241-026-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6a361a256f9b72034eb33fdc19950e57e955512&vid=c6a361a256f9b72034eb33fdc19950e57e955512&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité