2-Methoxycarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxy-9H-carbazole
M2817-1G M2817-5G
TCIAM2817-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAM2817-1G TCIAM2817-5G
2-Methoxycarbazole ≥98.0% (par GC)
2-Methoxycarbazole
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD09033506
Numéro CAS: 6933-49-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3df288bab177e1885b178d2dff3a633d2316b404&vid=3df288bab177e1885b178d2dff3a633d2316b404&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 237.0 to 241.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité