5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M2819-200MG M2819-1G
TCIAM2819-200MGEA 31.9 EUR InStock
TCIAM2819-200MG TCIAM2819-1G
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride ≥97.0% (par HPLC)
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂S·HCl
MW: 234,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD25542379
Numéro CAS: 720720-96-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3063f4932fcbfd1ba9272255a212e56f16edf1b&vid=c3063f4932fcbfd1ba9272255a212e56f16edf1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité