2-Methyl-9,10-di(2-naphthyl)anthracene ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M2821-200MG M2821-1G
TCIAM2821-200MGEA 93.5 EUR InStock
TCIAM2821-200MG TCIAM2821-1G
2-Methyl-9,10-di(2-naphthyl)anthracene ≥97.0% (par HPLC)
2-Methyl-9,10-di(2-naphthyl)anthracene
Formule: C₃₅H₂₄
MW: 444,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD12022447
Numéro CAS: 804560-00-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09132dd78864cc188ed1273ad64a333ddcbea72d&vid=09132dd78864cc188ed1273ad64a333ddcbea72d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité