Methyl-1H-indazole-6-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 1H-indazole-6-carboxylate, Indazole-6-carboxylic acid methyll ester, Methyl Indazole-6-carboxylate
M2823-1G M2823-5G
TCIAM2823-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAM2823-1G TCIAM2823-5G
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD07371612
Numéro CAS: 170487-40-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d08f1dd65b1dabec7a70ae08e7c44363dcba4544&vid=d08f1dd65b1dabec7a70ae08e7c44363dcba4544&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité