Methyl 4-Methylcinnamate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2825-1G M2825-5G
TCIAM2825-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM2825-1G TCIAM2825-5G
Methyl 4-Methylcinnamate ≥98.0% (par GC)
Methyl 4-Methylcinnamate
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00460746
Numéro CAS: 7560-43-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01a3b7c508fb661ee747a12beab5ecceb550c5af&vid=01a3b7c508fb661ee747a12beab5ecceb550c5af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité