4-Methyl-2,5-diphenylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2826-1G M2826-5G
TCIAM2826-1GEA 104 EUR InStock
TCIAM2826-1G TCIAM2826-5G
4-Methyl-2,5-diphenylpyridine ≥98.0% (par GC)
4-Methyl-2,5-diphenylpyridine
Formule: C₁₈H₁₅N
MW: 245,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD13152024
Numéro CAS: 156021-08-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b8192d74b417e9e55b239e8f02fd6a3d902b6f&vid=d8b8192d74b417e9e55b239e8f02fd6a3d902b6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité