Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-2-methylpropionic acid methyl ester
M2827-5G M2827-25G
TCIAM2827-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAM2827-5G TCIAM2827-25G
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate ≥95.0% (par GC)
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate
Formule: C₅H₉FO₂
MW: 120,12 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Numéro MDL: MFCD03265444
Numéro CAS: 338-76-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0aa4d9172775c9c3ccf4255814c20eede50c8aa&vid=044eff8a6dc4ac47bad289300360edb7279ba676&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité