Methyl 4-Bromo-3-chlorobenzoate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2829-1G M2829-5G
TCIAM2829-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM2829-1G TCIAM2829-5G
Methyl 4-Bromo-3-chlorobenzoate ≥96.0% (par GC)
Methyl 4-Bromo-3-chlorobenzoate
Formule: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD11045619
Numéro CAS: 117738-74-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e167e69d4911783bf15edc7c49e2b738c91cf16&vid=4e167e69d4911783bf15edc7c49e2b738c91cf16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité