Methyl-4-aminopicolinate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Aminopyridine-2-carboxylic acid methyll ester, Methyl 4-Aminopyridine-2-carboxylate, 4-Aminopicolinic acid methyll ester, Methyl 4-Aminopicolinate
M2833-1G M2833-5G
TCIAM2833-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM2833-1G TCIAM2833-5G
Methyl-4-aminopicolinate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-4-aminopicolinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,1500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00956000
Numéro CAS: 71469-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=136de88c658c6379bc9f993a30bf5fa72ce4cab5&vid=136de88c658c6379bc9f993a30bf5fa72ce4cab5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité