4-Methoxy-N-methylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M2836-1G M2836-5G
TCIAM2836-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM2836-1G TCIAM2836-5G
4-Methoxy-N-methylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Point d'ébullition: 238°C
Numéro MDL: MFCD04115407
Numéro CAS: 702-24-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c493af386cd3bf45be37ef73751197f340462a2b&vid=c493af386cd3bf45be37ef73751197f340462a2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité