4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 4-Methoxy-3-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
M2839-200MG M2839-1G
TCIAM2839-200MGEA 66 EUR InStock
TCIAM2839-200MG TCIAM2839-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD07363790
Numéro CAS: 149507-36-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97723b233f32298abfbe56a56f7c5854c57b335c&vid=97723b233f32298abfbe56a56f7c5854c57b335c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white crystal to powder
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité