4-Methyl-2-thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Methylthiophen-2-yl)boronic acid, 4-Methylthiophene-2-boronic acid
M2840-1G M2840-5G
TCIAM2840-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAM2840-1G TCIAM2840-5G
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₇BO₂S
MW: 141,99 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01319040
Numéro CAS: 162607-15-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=569a75159d895b73faf634afa411a7354a9b4e98&vid=569a75159d895b73faf634afa411a7354a9b4e98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité