Methyl 3-Amino-5-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2844-1G M2844-5G
TCIAM2844-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM2844-1G TCIAM2844-5G
Methyl 3-Amino-5-bromo-2-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl 3-Amino-5-bromo-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Numéro MDL: MFCD08690071
Numéro CAS: 1000342-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceb0e703cf07eb43191863610df37e05e8ff562e&vid=ceb0e703cf07eb43191863610df37e05e8ff562e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité