(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M2847-200MG M2847-1G
TCIAM2847-200MGEA 29.7 EUR InStock
TCIAM2847-200MG TCIAM2847-1G
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
MW: 137,6100 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18382515
Numéro CAS: 953780-78-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a22a52d2884ad6c97bf039af9cd8af471ef35740&vid=a22a52d2884ad6c97bf039af9cd8af471ef35740&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +1.5 to +3.5 deg (C=1,H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité